N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
M2523-1G
M2523-5G
TCIAM2523-1GEA
33
EUR
TCIAM2523-1G
TCIAM2523-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (par GC)
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Formule:
C₇H₉N₃O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00156607 Numéro CAS: 41939-61-1 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to Dark red to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 177.0 to 181.0 deg-C |