Imprimer
Methyl caffeate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxycinnamate, Caffeic acid methyl ester, Methyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate
M2519-200MG M2519-1G
TCIAM2519-200MGEA 83.6 EUR
TCIAM2519-200MG TCIAM2519-1G
Methyl caffeate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl caffeate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00210468
Numéro CAS: 67667-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf80865fe00fe0ee54f74e38a2dec6ff28669d9&vid=bdf80865fe00fe0ee54f74e38a2dec6ff28669d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C