Imprimer
1-(5-Méthyl-2-furyl)-1-propanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one
M2507-5G M2507-25G
TCIAM2507-5GEA 36.3 EUR
TCIAM2507-5G TCIAM2507-25G
1-(5-Méthyl-2-furyl)-1-propanone ≥98.0% (par GC)
1-(5-Méthyl-2-furyl)-1-propanone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053142
Numéro CAS: 10599-69-6
EINECS: 234-215-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&vid=7c35e02a0cd0bb3d9fd7c593cb3d7c016a128f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %