Imprimer
Chlorure de toluène-α-sulfonyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10124.06 A10124.14 A10124.22
A10124.06EA 30.5 EUR
A10124.06 A10124.14 A10124.22
Chlorure de toluène-α-sulfonyle ≥99%
Chlorure de toluène-α-sulfonyle
Purity: 99% CAS No.: 1939-99-7 Molecular Formula: C6H5CH2SO2Cl Formula Weight: 190.65 Melting Point: 89-94° Boiling Point: 120°/10mm UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00007455
Formule: C₇H₇ClO₂S
Point d'ébullition: 120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007455
Numéro CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
ONU: 3261
ADR: 8,II