Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
M2494-1G M2494-5G
TCIAM2494-1GEA 51.7 EUR
TCIAM2494-1G TCIAM2494-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00464253
Numéro CAS: 16034-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c88a7e379407a44b05951bfcabf12b5d54eeb&vid=c34c88a7e379407a44b05951bfcabf12b5d54eeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %