Imprimer
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexanoic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Hexanoyloxyethyl)-4-methylthiazole, 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl hexanoate
M2491-5G M2491-25G
TCIAM2491-5GEA 31.9 EUR
TCIAM2491-5G TCIAM2491-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate
Formule: C₁₂H₁₉NO₂S
MW: 241.35 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD09032914
Numéro CAS: 94159-32-7
EINECS: 303-210-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&vid=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %