Imprimer
Chlorure de toluène-α-sulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
170490050 170490250
ACRO170490050EA 38.4 EUR
ACRO170490050 ACRO170490250
Chlorure de toluène-α-sulfonyle 98%
Chlorure de toluène-α-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 90…94 °C
Numéro MDL: MFCD00007455
Numéro CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)