2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl butyrate, 5-(2-Butyryloxyethyl)-4-methylthiazole, Butyric Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester
M2489-5G
M2489-25G
TCIAM2489-5GEA
27.5
EUR
TCIAM2489-5G
TCIAM2489-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate
Formule:
C₁₀H₁₅NO₂S MW: 213.30 g/mol Point d'ébullition: 136°C |
Numéro MDL:
MFCD09032913 Numéro CAS: 94159-31-6 EINECS: 303-209-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |