Imprimer
Moxifloxacin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Moxifloxacin HCl monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-((4aS,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(2H)-yl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride hydrate
M2479-100MG M2479-1G
TCIAM2479-100MGEA 84.7 EUR
TCIAM2479-100MG TCIAM2479-1G
Moxifloxacin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Moxifloxacin hydrochloride monohydrate
Formule: C₂₁H₂₄FN₃O₄·HCl·H₂O
MW: 455.91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00949117
Numéro CAS: 192927-63-2
Merck Index: 14,06291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6361b89fa4e3883abb9410647dcd79d00cf7cc26&vid=6361b89fa4e3883abb9410647dcd79d00cf7cc26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -123.5 to -136.5 deg (C=0.5, water)
Water 3.0 to 5.0 %