Imprimer
N-Methyl-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-N-Me-Ala-OH, N-Me-Ala-OH
M2436-1G M2436-5G
TCIAM2436-1GEA 33 EUR
TCIAM2436-1G TCIAM2436-5G
N-Methyl-L-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Methyl-L-alanine
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037241
Numéro CAS: 3913-67-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856453810e4b1efff3400c4244eb5e5cc8ebaa0d&vid=856453810e4b1efff3400c4244eb5e5cc8ebaa0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=10, 6mol/L HCl)