Imprimer
5-Méthylnicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-methylnicotinate
M2428-1G M2428-5G
TCIAM2428-1GEA 28.6 EUR
TCIAM2428-1G TCIAM2428-5G
5-Méthylnicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD01075739
Numéro CAS: 29681-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6228a88713df70d9956a41bb3d4f83d8a0f4bc&vid=ca6228a88713df70d9956a41bb3d4f83d8a0f4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C