Imprimer
4-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
M2418-1G M2418-5G
TCIAM2418-1GEA 220 EUR
TCIAM2418-1G TCIAM2418-5G
4-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Mercaptophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BO₂S
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD03093887
Numéro CAS: 237429-33-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e2cf0c55953eff5e5fd1c997cbaf2bc0f33ab9&vid=86e2cf0c55953eff5e5fd1c997cbaf2bc0f33ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %