Imprimer
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylhexanamine Hydrochloride, 2-Amino-4-methylhexane Hydrochloride, 1,3-Dimethylamylamine Hydrochloride, 1,3-Dimethylpentylamine Hydrochloride
M2409-1G M2409-5G M2409-25G
TCIAM2409-1GEA 18.7 EUR
TCIAM2409-1G TCIAM2409-5G TCIAM2409-25G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₇N
MW: 151.68 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038354
Numéro CAS: 13803-74-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e75852d57b3a94841a88ebd36fb8f1c43ed9fb1&vid=9e75852d57b3a94841a88ebd36fb8f1c43ed9fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C