Imprimer
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M2403-1G M2403-5G
TCIAM2403-1GEA 31.9 EUR
TCIAM2403-1G TCIAM2403-5G
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₇H₆ClNO₅S
MW: 251.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094697
Numéro CAS: 21320-91-2
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&vid=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C