Imprimer
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2396-1G M2396-5G
TCIAM2396-1GEA 41.8 EUR
TCIAM2396-1G TCIAM2396-5G
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) ≥96.0% (par GC)
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers)
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD03424746
Numéro CAS: 37779-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649399436d1edaa3257049d5e058fed7158af4d5&vid=649399436d1edaa3257049d5e058fed7158af4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomers)