Imprimer
Methyl-2-chloro-D-mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2382-5G M2382-25G
TCIAM2382-5GEA 74.8 EUR
TCIAM2382-5G TCIAM2382-25G
Methyl-2-chloro-D-mandelate ≥98.0% (par GC)
Formule: C₉H₉ClO₃
Numéro MDL: MFCD02259751
Numéro CAS: 32345-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c723970d612026e2724523b59e6b7f8b1eeef91d&vid=c723970d612026e2724523b59e6b7f8b1eeef91d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -178 to -182 deg (C=0.4, CHCl3)