Imprimer
3-Méthyl-2-furoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
M2377-1G M2377-5G
TCIAM2377-1GEA 22 EUR
TCIAM2377-1G TCIAM2377-5G
3-Méthyl-2-furoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-furoate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140.14 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD00014110
Numéro CAS: 6141-57-7
EINECS: 228-131-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&vid=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C