Imprimer
Malonate de dibenzyle 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 59.5 EUR
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Malonate de dibenzyle 95%
Malonate de dibenzyle
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779
Formule: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284.31 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.137
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004779
Numéro CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2