Methyl D-3-phenyllactate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
D-3-Phenyllactic Acid Methyl Ester, (R)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, Methyl (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionate, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid Methyl Ester
M2350-1G
M2350-5G
TCIAM2350-1GEA
18.7
EUR
TCIAM2350-1G
TCIAM2350-5G
Methyl D-3-phenyllactate ≥98.0% (par GC)
Methyl D-3-phenyllactate
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Point d'ébullition: 115°C |
Numéro MDL:
MFCD09842268 Numéro CAS: 27000-00-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -4.0 to -6.0 deg (C=1, MeOH) |