Imprimer
Methyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2342-1G M2342-5G
TCIAM2342-1GEA 17.6 EUR
TCIAM2342-1G TCIAM2342-5G
Methyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Numéro MDL: MFCD06203934
Numéro CAS: 26218-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d04fa2126fa6a76afbc31fe4b5fd75a273dc1af&vid=7d04fa2126fa6a76afbc31fe4b5fd75a273dc1af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C