Imprimer
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, ε-Maleimidocaproic acid, 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-hexanoic acid, 6-Maleimide hexanoic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide, MCA, Maleimidocaproic acid, 6-Maleimidohexanoic acid, 6-Maleimidocaproic acid
M2338-1G M2338-5G
TCIAM2338-1GEA 56.1 EUR
TCIAM2338-1G TCIAM2338-5G
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
EMCA (6-Maleimidohexanoic acid)
Formule: C₁₀H₁₃NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043140
Numéro CAS: 55750-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&vid=c0257d321f8e828b60667699f04b3e3dde604fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 91.0 deg-C