Imprimer
Méthylamine ∼9% ∼2 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminomethane
M2324-100ML M2324-500ML
TCIAM2324-100MLEA 52.8 EUR
TCIAM2324-100ML TCIAM2324-500ML
Méthylamine ∼9% ∼2 mol/L dans l'isopropanol (IPA)
Méthylamine
Formule: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Point d'ébullition: 48
Point de fusion: -92.5
Densité: 0.7
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&vid=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.5 to 11.0 w/w%