Imprimer
1-Methyl-3-[6-(methylthio)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2321-1G M2321-5G
TCIAM2321-1GEA 138 EUR
TCIAM2321-1G TCIAM2321-5G
1-Methyl-3-[6-(methylthio)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
1-Methyl-3-[6-(methylthio)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate
Formule: C₁₈H₂₈N₂O₃S₂
MW: 384.55 g/mol
Numéro CAS: 1352947-63-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65c93de6013ce4fe7994162d08a9331349f7ab2&vid=e65c93de6013ce4fe7994162d08a9331349f7ab2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %