Imprimer
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M2319-200MG M2319-1G
TCIAM2319-200MGEA 234 EUR
TCIAM2319-200MG TCIAM2319-1G
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (par HPLC)
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate
Formule: C₂₅H₂₉NO₁₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22581442
Numéro CAS: 934591-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.1 to 2.5 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -120 to -126 deg (C=0.8、CHCl3)