Imprimer
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2310-100MG M2310-500MG
TCIAM2310-100MGEA 102 EUR
TCIAM2310-100MG TCIAM2310-500MG
Methyl trans-6-octadecenoate ≥97.0% (par GC)
Methyl trans-6-octadecenoate
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 19°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069607
Numéro CAS: 14620-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0c8ca6b7ac3cb5b21552586368e12777c875cc&vid=8e0c8ca6b7ac3cb5b21552586368e12777c875cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %