Imprimer
4-Aminonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-aminonicotinate
M2303-1G M2303-5G
TCIAM2303-1GEA 143 EUR
TCIAM2303-1G TCIAM2303-5G
4-Aminonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 174°C
Numéro MDL: MFCD00955996
Numéro CAS: 16135-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01abbb54e8c1360572df2e2d3fc3f044859acb5f&vid=01abbb54e8c1360572df2e2d3fc3f044859acb5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %