2'-O-Méthyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-((2R,3R,4R,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2′-O-Methyluridine
M2290-1G
M2290-5G
TCIAM2290-1GEA
50.6
EUR
TCIAM2290-1G
TCIAM2290-5G
2'-O-Méthyluridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-O-Méthyluridine
Formule:
C₁₀H₁₄N₂O₆ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00056054 Numéro CAS: 2140-76-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +40.0 to +44.0 deg (C=2、H2O) |