Imprimer
2-Méthoxyéthyle méthacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene Glycol Monomethyl Ether Methacrylate, Methacrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2282-25G M2282-500G
TCIAM2282-25GEA 17.6 EUR
TCIAM2282-25G TCIAM2282-500G
2-Méthoxyéthyle méthacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Méthoxyéthyle méthacrylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00048122
Numéro CAS: 6976-93-8
EINECS: 230-241-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %