Imprimer
Meropenem trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2279-1G M2279-5G
TCIAM2279-1GEA 85.8 EUR
TCIAM2279-1G TCIAM2279-5G
Meropenem trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Meropenem trihydrate
Formule: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08600005
Numéro CAS: 119478-56-7
Merck Index: 14,05900
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=0.44, H2O)
Water 11.4 to 13.4 %