Imprimer
1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
M2274-1G M2274-5G
TCIAM2274-1GEA 257 EUR
TCIAM2274-1G TCIAM2274-5G
1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1-Methyl-3-[6-(methylsulphinyl)hexyl]imidazolium p-toluenesulphonate
Formule: C₁₈H₂₈N₂O₄S₂
MW: 400.55 g/mol
Numéro CAS: 1352947-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587dd4691832a89379f7da59ac3ff0a4f8aa213d&vid=587dd4691832a89379f7da59ac3ff0a4f8aa213d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %