Imprimer
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
M2267-1G M2267-5G
TCIAM2267-1GEA 59.4 EUR
TCIAM2267-1G TCIAM2267-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD02682063
Numéro CAS: 86620-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&vid=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %