2-Méthyladamantan-2-yle méthacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methacrylic Acid 2-Methyl-2-adamantyl Ester, 2-Methyl-2-adamantyl Methacrylate, 2-Methyladamantan-2-yl methacrylate
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M2260-5G
M2260-1G
TCIAM2260-5GEA
184
EUR
TCIAM2260-5G
TCIAM2260-1G
2-Méthyladamantan-2-yle méthacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Méthyladamantan-2-yle méthacrylate
Formule:
C₁₅H₂₂O₂ Point d'éclair: 120°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD04114354 Numéro CAS: 177080-67-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |