Imprimer
Methyl trans-p-coumarate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl trans-4-Hydroxycinnamate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, trans-4-Hydroxycinnamic Acid Methyl Ester, trans-p-Coumaric Acid Methyl Ester, (E)-Methyl 4-coumarate
M2259-5G M2259-25G
TCIAM2259-5GEA 52.8 EUR
TCIAM2259-5G TCIAM2259-25G
Methyl trans-p-coumarate ≥98.0% (par GC)
Methyl trans-p-coumarate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00157167
Numéro CAS: 19367-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de9115e2e599a67bd84abf937886de30c38e78c2&vid=de9115e2e599a67bd84abf937886de30c38e78c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C