Imprimer
Acide 6-nitro-m-anisique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
M2245-5G M2245-25G
TCIAM2245-5GEA 29.7 EUR
TCIAM2245-5G TCIAM2245-25G
Acide 6-nitro-m-anisique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00151836
Numéro CAS: 1882-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&vid=eaddc35c1faa53f1acfbd3840de80f60378f9b58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C