Imprimer
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
M2244-1G M2244-5G
TCIAM2244-1GEA 45.1 EUR
TCIAM2244-1G TCIAM2244-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180.01 g/mol
Point de fusion: 175°C
Numéro MDL: MFCD03452755
Numéro CAS: 361543-99-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%