Imprimer
Metoclopramide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
M2218-5G M2218-25G
TCIAM2218-5GEA 47.3 EUR
TCIAM2218-5G TCIAM2218-25G
Metoclopramide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Metoclopramide
Formule: C₁₄H₂₂ClN₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211338
Numéro CAS: 364-62-5
EINECS: 206-662-9
Merck Index: 14,06143
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C