Imprimer
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-4-(1,4'-bipiperidin-4-yl)piperazine
M2197-25G M2197-5G
TCIAM2197-25GEA 733 EUR
TCIAM2197-25G TCIAM2197-5G
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-4-[1-(4-piperidyl)-4-piperidyl]piperazine
Formule: C₁₅H₃₀N₄
Numéro MDL: MFCD20257913
Numéro CAS: 1629218-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C