Imprimer
N-Oxyde de N-méthylmorpholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2192-5G M2192-25G
TCIAM2192-5GEA 40.7 EUR
TCIAM2192-5G TCIAM2192-25G
N-Oxyde de N-méthylmorpholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Oxyde de N-méthylmorpholine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005947
Numéro CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&vid=84a7130cd930eb75e95cb2a46500986e881896bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %