Imprimer
Methylmaleic hydrazide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine, 4-Methyl-3,6-pyridazinediol, 1,2-Dihydro-4-methyl-3,6-pyridazinedione, Methylmaleic Acid Hydrazide
M2182-25G M2182-5G
TCIAM2182-25GEA 158 EUR
TCIAM2182-25G TCIAM2182-5G
Methylmaleic hydrazide ≥98.0% (par GC)
Methylmaleic hydrazide
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 287°C
Numéro MDL: MFCD00067746
Numéro CAS: 5754-18-7
EINECS: 227-276-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %