1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
M2176-1G
M2176-5G
TCIAM2176-1GEA
38.5
EUR
TCIAM2176-1G
TCIAM2176-5G
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formule:
C₅H₆N₂O MW: 110.12 g/mol Point d'ébullition: 74°C Point de fusion: 39°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01321308 Numéro CAS: 13750-81-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |