Imprimer
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2156-1G M2156-5G
TCIAM2156-1GEA 44 EUR
TCIAM2156-1G TCIAM2156-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₄
Point de fusion: 262°C
Numéro MDL: MFCD01552045
Numéro CAS: 19485-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %