Imprimer
Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: cis-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide Hydrochloride
M2133-50MG M2133-500MG
TCIAM2133-50MGEA 24.2 EUR
TCIAM2133-50MG TCIAM2133-500MG
Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Milnacipran hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 282.81 g/mol
Point de fusion: 181°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00901293
Numéro CAS: 101152-94-7
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06194
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %