Imprimer
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M2098-25G M2098-5G
TCIAM2098-25GEA 274 EUR
TCIAM2098-25G TCIAM2098-5G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
Point de fusion: 12°C
Numéro MDL: MFCD08458917
Numéro CAS: 223437-05-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %