Imprimer
Butyrate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 97.3 EUR
8.16125.0500 8.16125.0100
Butyrate de benzyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butyrate de benzyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 240
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027133
Numéro CAS: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3