Imprimer
ɑ-Methyl-L-proline ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-2-Methylproline, H-α-Me-Pro-OH, α-Methyl-L-proline
M2077-1G M2077-5G
TCIAM2077-1GEA 146 EUR
TCIAM2077-1G TCIAM2077-5G
ɑ-Methyl-L-proline ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
alpha-Methyl-L-proline
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Point de fusion: 310°C
Numéro MDL: MFCD01318647
Numéro CAS: 42856-71-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -77.0 deg (C=1, methanol)