Imprimer
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-N-(p-tolyl)aniline, N-(4-Methoxyphenyl)-p-tolylamine
M2070-25G M2070-5G
TCIAM2070-25GEA 258 EUR
TCIAM2070-25G TCIAM2070-5G
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxy-4'-methyldiphenylamine
Formule: C₁₄H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00092922
Numéro CAS: 39253-43-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C