4-[(4-Méthoxybenzyl)oxy]-1,3-butanediol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2064-1G
M2064-5G
TCIAM2064-1GEA
95.7
EUR
TCIAM2064-1G
TCIAM2064-5G
4-[(4-Méthoxybenzyl)oxy]-1,3-butanediol ≥95.0% (par GC)
4-[(4-Méthoxybenzyl)oxy]-1,3-butanediol
Formule:
C₁₂H₁₈O₄ |
Numéro CAS:
1820740-81-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |