Imprimer
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Asp(OMe)-OH·HCl, L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride, L-Aspartatic Acid 4-Methyl Ester Hydrochloride, L-Aspartic acid β-methyl ester hydrochloride, H-Asp(OMe)-OH.HCl, H-Asp(OMe)-OH β-Methyl L-aspartate hydrochloride
M2024-25G M2024-5G
TCIAM2024-25GEA 223 EUR
TCIAM2024-25G TCIAM2024-5G
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₄·HCl
MW: 183.6 g/mol
Point de fusion: 193°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038972
Numéro CAS: 16856-13-6
EINECS: 240-880-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, H2O)