Imprimer
Methyl bromodifluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
M2020-25G M2020-5G
TCIAM2020-25GEA 207 EUR
TCIAM2020-25G TCIAM2020-5G
Methyl bromodifluoroacetate ≥97.0% (par GC)
Methyl bromodifluoroacetate
Formule: C₃H₃BrF₂O₂
MW: 188.96 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD06248118
Numéro CAS: 683-98-7
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3edf7d59dfbdad128706e3e295d90b781734a4e&vid=c3edf7d59dfbdad128706e3e295d90b781734a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %