Imprimer
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
M2012-25G M2012-5G
TCIAM2012-25GEA 94.6 EUR
TCIAM2012-25G TCIAM2012-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178.28 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00209515
Numéro CAS: 7779-78-4
EINECS: 231-939-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %